Merck
AMBH2D702568
Ambeed, Inc.
4-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
160.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-(1,3-oxazol-5-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,10H2
InChI key
SLJBMRSOKUTXDF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1008-95-3.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)