Merck
AMBH2D701B22
Ambeed, Inc.
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
197.03
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-4-10-7-1-2-9-3-5(6)7/h1-4,10H
InChI 密鑰
RCDKYXWNDBRDRE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23612-36-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)