Merck
AMBH2D701025
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-phenoxypropanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
180.2
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-methyl-2-phenoxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-10(2,9(11)12)13-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
ILPUOPPYSQEBNJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/943-45-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/943-45-3.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)