Merck
AMBH2D7005E1
Ambeed, Inc.
(4-Dodecylphenyl)boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
290.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(4-dodecylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C18H31BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)19(20)21/h13-16,20-21H,2-12H2,1H3
InChI key
KCHSXQBUASGIPS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/206763-93-1.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)