Merck
AMBH2D6FF772
Ambeed, Inc.
7-Fluoronaphthalen-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
162.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
7-fluoronaphthalen-1-ol
Inchi Code
1S/C10H7FO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,12H
InChI key
BFANNCFXNHKKTC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3132-92-1.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)