Merck
AMBH2D6FF158
Ambeed, Inc.
2-(Cyclopropylamino)nicotinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
178.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(cyclopropylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c12-9(13)7-2-1-5-10-8(7)11-6-3-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QVDNJGOBMXAPSJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/639807-18-4.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)