跳转至内容
Merck

AMBH2D6FE01D

Ambeed, Inc.

(R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
122.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持

Iupac Name

(1R)-1-(2-pyridinyl)ethanamine

Inchi Code

1S/C7H10N2/c1-6(8)7-4-2-3-5-9-7/h2-6H,8H2,1H3/t6-/m1/s1

InChI key

PDNHLCRMUIGNBV-ZCFIWIBFSA-N

储存温度

Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C

Purity

98%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

liquid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/45695-03-2.html

历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持