Merck
AMBH2D6FDDB4
Ambeed, Inc.
2-(Thiophen-2-ylmethylene)malononitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
160.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-(2-thienylmethylene)malononitrile
Inchi Code
1S/C8H4N2S/c9-5-7(6-10)4-8-2-1-3-11-8/h1-4H
InChI key
VABTYALPMVDJSR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28162-32-5.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28162-32-5.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)