Merck
AMBH2D6FD961
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
190.01
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI key
OCTPYXPSXKTDIU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34552-16-4.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)