Merck
AMBH2D6FC97B
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromoquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
286.95
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4,7-dibromoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Br2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI key
FARNFRFWNKSWAN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/700871-88-1.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)