Merck
AMBH2D6FC7CF
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic Acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
170.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI key
IMJHSBTXOXRZBD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/816449-67-9.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/816449-67-9.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)