Merck
AMBH2D6FBF75
Ambeed, Inc.
PHT-427
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
409.62
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-dodecyl-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C20H31N3O2S2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-18-13-15-19(16-14-18)27(24,25)23-20-22-21-17-26-20/h13-17H,2-12H2,1H3,(H,22,23)
InChI 密鑰
BYWWNRBKPCPJMG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1191951-57-1.html
Synonym
4-Dodecyl-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1191951-57-1.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)