Iupac Name
2-[2-(2-propynyloxy)ethoxy]ethanamine
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8/h1H,3-8H2
InChI 密鑰
GVHLQHHQXWSDDM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944561-44-8.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门