Merck
AMBH2D6FB344
Ambeed, Inc.
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
379.79
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1,3-dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2Br2FI/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H
InChI key
LIWKANDEJFABTQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62720-29-0.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)