Merck
AMBH2D6FB2A5
Ambeed, Inc.
3-(1H-Imidazol-1-yl)propane-1,2-diol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
142.16
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-yl)-1,2-propanediol
Inchi Code
1S/C6H10N2O2/c9-4-6(10)3-8-2-1-7-5-8/h1-2,5-6,9-10H,3-4H2
InChI 密鑰
RHLDLEHHTWLRFG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34793-28-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/34793-28-7.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)