Merck
AMBH2D6FB168
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-indazol-5-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
213.03
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6-bromo-1H-indazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-5-2-6-4(1-7(5)11)3-9-10-6/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI key
ZKVBYEQUNGMVQI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206800-18-1.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)