Merck
AMBH2D6FA7EC
Ambeed, Inc.
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
176.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-2-3-8-10-7(9(12)13)5-11(8)4-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
RFSQTKHVHYSKLX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/80353-93-1.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)