Merck
AMBH2D6FA51F
Ambeed, Inc.
2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
150.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(4-methoxyphenyl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI key
NRIVMXXOUOBRAG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5703-26-4.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5703-26-4.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)