Merck
AMBH2D6FA42A
Ambeed, Inc.
1-(6-Methoxypyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
237.26
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15N3O3/c1-17-10-6-9(12-7-13-10)14-4-2-8(3-5-14)11(15)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
ZBHGDAPDHFJOMY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1334488-49-1.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)