Merck
AMBH2D6FA3CA
Ambeed, Inc.
1-(Cyclopropylmethyl)piperazine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
213.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c1-2-8(1)7-10-5-3-9-4-6-10;;/h8-9H,1-7H2;2*1H
InChI key
XOERBUIHFQNXBA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/373608-42-5.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)