Merck
AMBH2D6FA3B8
Ambeed, Inc.
(5-Chloropyrimidin-2-yl)methanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
180.04
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(5-chloropyrimidin-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6ClN3.ClH/c6-4-2-8-5(1-7)9-3-4;/h2-3H,1,7H2;1H
InChI key
RTEKRTMTFCEXGO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1609409-10-0.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)