Merck
AMBH2D6F8789
Ambeed, Inc.
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
143.57
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(3-chloro-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-3,9H,4H2
InChI key
VCJIRTWLMWNXEA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to off-white to yellow solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60588-81-0.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)