Merck
AMBH2D6F8758
Ambeed, Inc.
Isoindolin-4-ol hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
171.63
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-isoindolinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO.ClH/c10-8-3-1-2-6-4-9-5-7(6)8;/h1-3,9-10H,4-5H2;1H
InChI key
UXGOPUCDMKDIID-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72695-20-6.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)