Merck
AMBH2D6F8606
Ambeed, Inc.
(2,3-Dimethylphenyl)(1H-imidazol-4-yl)methanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
200.24
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(2,3-dimethylphenyl)(1H-imidazol-4-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c1-8-4-3-5-10(9(8)2)12(15)11-6-13-7-14-11/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
RXMJMOMMINVJMY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91874-85-0.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)