Merck
AMBH2D6F85EA
Ambeed, Inc.
2-Benzylpyrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
170.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-benzylpyrazine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-2-4-10(5-3-1)8-11-9-12-6-7-13-11/h1-7,9H,8H2
InChI key
QGSOPZAYKHDVDO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28217-95-0.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)