Merck
AMBH2D6F83A8
Ambeed, Inc.
Chroman-7-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
178.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
7-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c11-10(12)8-4-3-7-2-1-5-13-9(7)6-8/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,11,12)
InChI key
PMBKBKXGTAPJGU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/527681-33-0.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)