Merck
AMBH2D6F8100
Ambeed, Inc.
Cyclopropyl trifluoromethanesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
190.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
cyclopropyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H5F3O3S/c5-4(6,7)11(8,9)10-3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChI key
HPINOIDASKKAQT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25354-42-1.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)