Merck
AMBH2D6F701E
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
175.35
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BClFNO2/c7-4-3(6(10)11)1-2-9-5(4)8/h1-2,10-11H
InChI key
VYHSSQRGIWMXJE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217500-55-4.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)