Merck
AMBH2D6F58E1
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromo-1-chloro-3-fluorobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
288.34
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,5-dibromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H2Br2ClF/c7-3-1-4(9)6(8)5(10)2-3/h1-2H
InChI key
BNUYHYKELVQSHM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000572-88-2.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)