Merck
AMBH2D6F57FD
Ambeed, Inc.
7-Nitrobenzo[d]thiazol-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
195.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
7-nitro-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5N3O2S/c8-7-9-4-2-1-3-5(10(11)12)6(4)13-7/h1-3H,(H2,8,9)
InChI key
JMRCAIHFSHXPPH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89793-81-7.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)