Merck
AMBH2D6F56A7
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-iodonicotinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
278.05
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 2-amino-5-iodonicotinate
Inchi Code
1S/C7H7IN2O2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-10-6(5)9/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
HUTQNYUTHDVISB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227048-78-3.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)