Merck
AMBH2D6F4FCA
Ambeed, Inc.
2,5,6-Trichloronicotinonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
207.45
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2,5,6-trichloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6HCl3N2/c7-4-1-3(2-10)5(8)11-6(4)9/h1H
InChI key
FXYJHWZGUONOAL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40381-92-8.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)