Merck
AMBH2D6F4205
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
220.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-14-7-3-2-6(5-13)8(4-7)15-9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
NPUIWDQXZDLZIM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886503-52-2.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)