Merck
AMBH2D6F4152
Ambeed, Inc.
Methyl 6-(bromomethyl)nicotinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
230.06
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
methyl 6-(bromomethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)6-2-3-7(4-9)10-5-6/h2-3,5H,4H2,1H3
InChI key
IRQSKJQDKUAART-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131803-48-0.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)