Merck
AMBH2D6F2FC8
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-hydroxypyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
174
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6-bromo-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H4BrNO/c6-4-2-1-3-5(8)7-4/h1-3H,(H,7,8)
InChI key
VOMMPWVMVDGZEM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27992-32-1.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)