Merck
AMBH2D6F28AC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-methoxyphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
203.04
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-bromo-6-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO2/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
WEUFQISIJPSTBM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28165-49-3.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28165-49-3.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)