Merck
AMBH2D6F0F8E
Ambeed, Inc.
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
161.16
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1-(1,3-benzoxazol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-6(11)9-10-7-4-2-3-5-8(7)12-9/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
ZCNHSDWCQINSDF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/122433-29-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/122433-29-8.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)