Merck
AMBH2D6F0F3A
Ambeed, Inc.
4-Benzyloxy-3-ethoxybenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
€82.00
5 G
€238.00
€82.00
是否有货
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 G
€82.00
5 G
€238.00
About This Item
CAS号:
分子量:
256.3
MDL號碼:
€82.00
是否有货
请联系客服了解存货情况
Iupac Name
4-(benzyloxy)-3-ethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H16O3/c1-2-18-16-10-14(11-17)8-9-15(16)19-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,2,12H2,1H3
InChI 密鑰
NCOFQZRLIYPMNJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60186-33-6.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/60186-33-6.html