Merck
AMBH2D6F0F34
Ambeed, Inc.
2-(1H-Imidazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
147.61
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3.ClH/c6-1-3-8-4-2-7-5-8;/h2,4-5H,1,3,6H2;1H
InChI key
VOALRMMSSHIANT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/154094-97-0.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)