Merck
AMBH2D6EF977
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 7-amino-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
248.32
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
tert-butyl 7-amino-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-7-6-10-4-5-12(15)8-11(10)9-16/h4-5,8H,6-7,9,15H2,1-3H3
InChI key
AGRBXKCSGCUXST-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/171049-41-5.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)