Merck
AMBH2D6ECEBA
Ambeed, Inc.
7-Bromo-2-methylquinazoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
223.07
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
7-bromo-2-methylquinazoline
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c1-6-11-5-7-2-3-8(10)4-9(7)12-6/h2-5H,1H3
InChI key
FUJPMAXZVVBVEY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/552331-87-0.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/552331-87-0.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)