Merck
AMBH2D6EC0E7
Ambeed, Inc.
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
334.92
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2,6-dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C7H4Br2F3NO/c8-4-1-3(14-7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
InChI key
JBSWOEGXMADXOU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88149-49-9.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)