Merck
AMBH2D6EBB3D
Ambeed, Inc.
3,3,3-Trifluoropropan-1-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
149.54
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6F3N.ClH/c4-3(5,6)1-2-7;/h1-2,7H2;1H
InChI key
IGOPOYHPIKTQSS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2968-33-4.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)