Merck
AMBH2D6EBA44
Ambeed, Inc.
Acetimidohydrazide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
109.56
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(1Z)-ethanehydrazonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C2H7N3.ClH/c1-2(3)5-4;/h5H,1,3-4H2;1H
InChI key
MBSVTSGSFQDAFK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39254-63-2.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)