主要文件
Z743256
Julabo® bath tubing
PTFE, I.D. × L 12 mm × 1 m
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103706
NACRES:
NB.77
物料
PTFE
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Julabo 8930142
参数
60 °C (180 °C)
内径 × 长度
12 mm × 1 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
法律信息
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)