Z743255
1 of 10
Z612006
Julabo® bath tubing
Z611999
Z612014
Supelco
27312
需要 8mm 密封盖的钳口微量样品瓶
Millipore
78089BC
MVP ICON® 电导率探头
24714
带有熔融玻璃衬管的 12×32mm 钳口样品瓶
Z611921
SU860035
11.6×32mm 广口 (6 mm) 钳口样品瓶,容量 1.5mL
78087BC
MVP ICON® Temperature Probe
21334-U
涂覆 44% H2SO4 的硅胶
metal (triple insulated with connector M16x1)
pack of 1 ea
Julabo 8930211
100 °C (350 °C)
1.5 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
液体处理和分液