一般說明
Photo KitAlysis入门套件能够以一致且可重现的光子强度筛选24个微尺度同时发生的光催化反应。用户指南见以下超链接。
Photo KitAlysis操作说明
组件:
特性:
设计可与Photo KitAlysis高通量反应筛选套件配合使用(单独出售)。
与KitAlysis台式惰性箱(单独出售)配合使用时效果最佳。
Photo KitAlysis操作说明
组件:
- Photo KitAlysis LED控制器
- 蓝色LED阵列(470 nm)
- Photo KitAlysis反应块
- 扭矩螺丝刀
- 其中包括小螺丝刀,可在反应完成后轻松取下拧紧的螺丝
特性:
- 由合成化学家设计和测试。
- 控制器为光子强度提供可重复的毫安选择
- 0-30 mA可变LED输出
- 3种不同的LED选项:蓝色(470 nm,包含)、绿色(527 nm,单独销售)和白色(单独销售)
- 非磁性LED底座
- 耐化学腐蚀LED盖
- PTFE涂层电缆
设计可与Photo KitAlysis高通量反应筛选套件配合使用(单独出售)。
与KitAlysis台式惰性箱(单独出售)配合使用时效果最佳。
法律資訊
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
相關產品
产品编号
说明
价格
其他客户在看
商品
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.
实验方案
Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit
相关内容
The Photo KitAlysis Photoreactor Controller allows you maximum control of photocatalysis reactions.
The PhotoKitAlysis Reaction Kit was designed to provide the best possible chance of finding good reaction conditions for cross-coupling reactions: pre-weighed base or base solution (provided), 10–20 mmol coupling partner (user supplied), 10 mmol aryl halide substrate (user supplied), Catalysts (user supplied), 6 solvents (toluene, DMA. THJF, n-butanol, MeOH, MeCN) (provided).