Merck
Z742179
Stainless Steel Instrument Tray
2/3 Size, capacity 5.3 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.51
特點
2/3 Size
製造商/商標名
Polarware 30122
容量
5.3 L
尺寸
13.88 in. × 12.75 in. × 2.5 in.
35.2 cm × 32.4 cm × 6.4 cm