主要文件
Z742174
Stainless Steel Instrument Tray
1/3 Size, capacity 2.5 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NB.51
特点
1/3 Size
制造商/商品名称
Polarware 30322
容量
2.5 L
尺寸
12.75 in. × 6.88 in. × 2.5 in.
32.4 cm × 17.5 cm × 6.5 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)