Key Documents
Z740579
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 400 mL, subdivision, 25 mL (graduations: 25-350 mL)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
特點
subdivision 25 mL (graduations: 25-350 mL)
包裝
pkg of 12 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
400 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
其他說明
Browse all glass beakers
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)